Learn More
DL-Dithiothreitol, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11445832 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445832 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11445832 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04856126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    236.25€ / 5g
    Risparmia 11.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
DL-Dithiothreitol, Electrophoresis grade, ≥99.5%, White Powder
  • Dithiothreitol is useful for stabilizing sulfhydryl containing enzymes.
  • Effective in sample buffers for reducing protein disulfide bonds prior to SDS-PAGE.
  • DTT can also be used for reducing the disulfide bridge of the cross-linker N,N'-bis(acryloyl)cystamine to break apart the matrix of a polyacrylamide gel.
  • DTT is less pungent and is less toxic than 2-mercaptoethanol.
  • DL-Dithiothreitol is also known as Clelands reagent; Protective agent for sulfhydryl groups (-SH). Quantitatively reduces disulfides (-S-S- to -SH).
  • In this reaction the DTT is oxidized to the cyclic disulfide which ensures the reduction of other disulfides in solution.
Identificatori chimici
CAS 12-3-3483
Formula molecolare C4H10O2S2
Molecular Weight (g/mol) 154.24
Numero MDL MFCD00004877
InChI Key VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinonimo 1,4-Dithiothreitol, DTT, 1,4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent
Specifica
Punto di fusione 40°C to 50°C
Colore White
pH 4.0 to 6.0 (0.1 M in H2O, 25°C)
Punto d'infiammabilità 113°C / 235.4°F (lit.)
Note sul grado di purezza ≥99.5%
Quantità 5 g
Numero UN UN3335
Beilstein 1719757
Informazioni di solubilità Soluble in water (50mg/mL - clear and colorless solution); soluble in ethanol, acetone, ethylate, chloroform and ether.
Percent Purity 99.5%
Grado Elettroforesi
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Dithiothreitol, electrophoresis grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol