Learn More
DL-erythro-Dihydrosphingosine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15494549
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15494549 50 mg 50mg
15484549 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15494549 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62103.MF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
DL-erythro-Dihydrosphingosine is an inhibitor of PKC (protein kinase C). This compound also blocks PLA2 (phospholipases A2) and the D-sphingosine precursor.
Solubility
Soluble in water (partly miscible), chloroform, 100% warm ethanol (25 mg/ml), warm DMSO (25 mg/ml), and methanol.
Notes
Protect from heat. Incompatible with heat and oxidizing agents. Store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3102-56-5
Formula molecolare C18H39NO2
Molecular Weight (g/mol) 301.52
Numero MDL MFCD00051176,MFCD00079141,MFCD00079141,MFCD00792847
InChI Key OTKJDMGTUTTYMP-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-erythro-dihydrosphingosine, dl-sphinganine, 2r,3s-2-aminooctadecane-1,3-diol, dl-erythro-1,3-dihydroxy-2-aminooctadecane, lopac-d-6908, l-erythro-dihydrosphingosine, dl-erythro-dihydrosphingosine, synthetic
PubChem CID 6603822
IUPAC Name (2R,3S)-2-aminooctadecane-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(N)CO
Specifica
Materiale o nome chimico DL-erythro-Dihydrosphingosine
Colore White
Quantità 50 mg
Beilstein 1724234
Informazioni di solubilità Soluble in water (partly miscible),chloroform,100% warm ethanol (25mg/ml),warm DMSO (25mg/ml),and methanol.
Peso formulazione 301.51
Forma fisica Powder