Learn More
DL-Ethyl 2-bromopropionate, 99%
Codice prodotto. 10784031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10784031 100 g Bottiglia in vetro 100g
10234670 250 g Bottiglia in vetro 250g
10399313 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10784031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118141000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 535-11-5
Formula molecolare C5H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 181.03
Numero MDL MFCD00000144
InChI Key ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
PubChem CID 79040
IUPAC Name ethyl 2-bromopropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Ethyl 2-bromopropionate
Nota nome 99%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3940g/mL
Punti di ebollizione 156°C to 160°C
Punto d'infiammabilità 51°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(Br)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.447
Quantità 100 g
Beilstein 02,255
Indice di Merck 15,3827
Gravità specifica 1.394
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Peso formulazione 181.03
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid