Learn More
DL-Ethyl 2-bromovalerate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10540581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10540581 100 g Bottiglia in vetro 100g
10419030 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10540581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118161000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 615-83-8
Formula molecolare C7H13BrO2
Molecular Weight (g/mol) 209.08
Numero MDL MFCD00000159
InChI Key ORSIRXYHFPHWTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79071
IUPAC Name ethyl 2-bromopentanoate
SMILES CCCC(C(=O)OCC)Br
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Ethyl 2-bromovalerate
Nota nome 99%
Colore Colorless
Densità 1.2200g/mL
Punti di ebollizione 190.0°C to 192.0°C
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CH(Br)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4476 to 1.4496
Quantità 100 g
Beilstein 02, 302
Gravità specifica 1.22
Sinonimo ethyl 2-bromovalerate, ethyl2-bromovalerate, ethyl .alpha.-bromovalerate, pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, 2-bromovaleric acid ethyl ester, 2-bromopentanoic acid ethyl ester, 2-bromo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, bromo-, ethyl ester, ethyl bromovalerate, ethyl-2bromovalerate
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 209.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Ethyl 2-bromovalerate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.