missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-Ethyl Lactate, TRC

Codice prodotto. 30370665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30370665 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30370665 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE92194510G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Ethyl lactate
CAS 97-64-3
Formula molecolare C5H10O3
Quantità 10 g
Sinonimo Propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, Lactic acid, ethyl ester (6CI,8CI), (±)-Ethyl 2-hydroxypropionate, (±)-Ethyl lactate, (±)-Lactic acid ethyl ester, 2-Hydroxypropanoic acid ethyl ester, Actylol, Acytol, DL-Ethyl lactate, Ethyl 2-hydroxypropanoate, Ethyl 2-hydroxypropionate, Ethyl lactate, Ethyl rac-lactate, Ethyl α-hydroxypropionate, NSC 8850, PBR 40, Purasolv EL, Purasolv ELS, Solactol, Vertec ELS, VertecBio EL, dl-Lactic acid ethyl ester
InChI Formula InChI=1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C)O
IUPAC Name ethyl 2-hydroxypropanoate
Molecular Weight (g/mol) 118.13
Peso formulazione 118.063
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.