Learn More
DL-Glutamic-2,4,4-d3 Acid, CDN
Codice prodotto. 30309953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30309953 1 g 1g
30321108 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30309953 Fornitore CDN N. del fornitore CDND11961G
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Glutamic-d3 Acid
CAS 96927-56-9
Formula molecolare C5 D3 H6 N O4
Quantità 1 g
Sinonimo DL-Glutamic-2,4,4-d3 Acid, Glutamic-2,4,4-d3 acid (9 CI), DL-Glutamic-2,4,4-d3 acid (ZCI)
InChI Formula InChI=1 S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3 D
SMILES [2 H]C([2 H])(CC([2 H])(N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-2,4,4-trideuteriopentanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 150.15
Peso formulazione 150.072 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity