missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-Glutamic-2,4,4-d3 Acid, CDN

Codice prodotto. 30321108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30321108 0.5 g 0.50g
30309953 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30321108 Fornitore CDN N. del fornitore CDND11960.5G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico DL-Glutamic-d3 Acid
CAS 96927-56-9
Formula molecolare C5 D3 H6 N O4
Quantità 0.5 g
Sinonimo DL-Glutamic-2,4,4-d3 Acid, Glutamic-2,4,4-d3 acid (9 CI), DL-Glutamic-2,4,4-d3 acid (ZCI)
InChI Formula InChI=1 S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3 D
SMILES [2 H]C([2 H])(CC([2 H])(N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-2,4,4-trideuteriopentanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 150.15
Peso formulazione 150.072 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.