Learn More
DL-Glutamic-d3 Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Glutamic-d3 Acid |
| CAS | 96927-56-9 |
| Formula molecolare | C5 D3 H6 N O4 |
| Quantità | 2.5 mg |
| Sinonimo | DL-Glutamic-2,4,4-d3 Acid, Glutamic-2,4,4-d3 acid (9CI), DL-Glutamic-2,4,4-d3 acid (ZCI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])(CC([2H])(N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-amino-2,4,4-trideuteriopentanedioic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.15 |
| Peso formulazione | 150.072 |