Learn More
MedChemExpress DL-Homocysteine
Codice prodotto. 16439406
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16439406 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16439406 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYW040821
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress DL-Homocysteine is a weak neurotoxin, and can affect the production of kynurenic acid in the brain.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 135.19 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 454-29-5
Product Type Natural Products
Solubilità H2O : 7.14 mg/mL (52.81 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Bersaglio Endogenous Metabolite
Quantità 100 mg