Learn More
DL-Homocysteine, 90%, TRC
Codice prodotto. 17942565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17942565 250 mg 250mg
17911005 50 mg 50mg
17974895 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17942565 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH591295250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 454-29-5
Formula molecolare C4 H9 N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 135.19
Sinonimo 2-Amino-4-mercaptobutyric acid
IUPAC Name 2-amino-4-sulfanyl-butanoic acid
SMILES NC(CCS)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Homocysteine
InChI Formula InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 135.0354
Shipping Condition Room Temperature