Learn More
DL-Homocysteine, 90%, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Homocysteine |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7) |
| Quantità | 100 mg |
| Peso formulazione | 135.0354 |
| Shipping Condition | Room Temperature |