Learn More
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16430759
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16430759 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16430759 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101404
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Forma fisica Powder
CAS 6038-19-3
Colore Off-White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H8ClNOS
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (650.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N)CCS1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 153.63
Peso formulazione 153.63
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only