Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10633342 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10633342 25 g Bottiglia in vetro 25g
10152390 1 g Bottiglia in vetro 1g
10103111 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10633342 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 120830250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6038-19-3 | C4H7NOS·HCl | 153.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6038-19-3
Numero MDL MFCD00012724
InChI Key ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-homocysteine thiolactone hydrochloride, 3-aminodihydrothiophen-2 3h-one hydrochloride, 3-aminothiolan-2-one hydrochloride, hctl hydrochloride, dl-homocysteinethiolactone hydrochloride, d,l-homocysteine thiolactone hydrochloride, d,l-homocysteinthiolakton chlorid german, +--dihydro-3-amino-2 3h-thiophenone hydrochloride, 2 3h-thiophenone, dihydro-3-amino-, hydrochloride, +-, l-2-amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
PubChem CID 110753
IUPAC Name 3-aminothiolan-2-one;hydrochloride
SMILES C1CSC(=O)C1N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 199.0°C to 203.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H7NOS·HCl
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 4772
Informazioni di solubilità Solubility in water: 740.5g/L (20 c)
Punto di sublimazione >140°C
Molecular Weight (g/mol) 153.63
Peso formulazione 153.63
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder