Learn More
DL-Homocystine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16402678
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16402678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402678 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW009390
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress DL-Homocystine is the double-bonded form of homocysteine and homocysteine is recognized as an important substance in the pathogenesis and pathophysiology of schizophrenia.
DL-Homocystine is the double-bonded form of homocysteine and homocysteine is recognized as an important substance in the pathogenesis and pathophysiology of schizophrenia.
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Homocystine
CAS 870-93-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H16N2O4S2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità H2O : 10 mg/mL (37.26 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH)
SMILES N[C@H](C(O)=O)CCSSCC[C@H](N)C(O)=O.N[C@@H](C(O)=O)CCSSCC[C@@H](N)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 268.35
Peso formulazione 268.35
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only