Learn More
DL-Homocystine, TRC
Codice prodotto. 30406797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406797 10 g 10g
30397588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30406797 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH59129010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870-93-9
Formula molecolare C8 H16 N2 O4 S2
Molecular Weight (g/mol) 268.35
Sinonimo DL-4,4'-Dithiobis(2-aminobutyric acid)
IUPAC Name 2-amino-4-[(3-amino-3-carboxy-propyl)disulfanyl]butanoic acid
SMILES NC(CCSSCCC(N)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Homocystine
InChI Formula InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)
Quantità 10 g
Peso formulazione 268.0551
Shipping Condition Room Temperature