Learn More
DL-Isoserine, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 279672500
Dettagli aggiuntivi : CAS : 565-71-9 Peso : 0.05025kg
Quantità 250mg
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10026153
  • 73.94€ / 250mg
Spedizione stimata: 28-07-2021
Identificatori chimici
565-71-9
105.09
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
11267
C(C(C(=O)O)O)N
C3H7NO3
MFCD00008138
dl-isoserine, isoserine, 3-amino-2-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 2-hydroxy-3-aminopropanoic acid, h-dl-isoser-oh, inverted exclamation marka-3-amino-2-hydroxypropionic acid, rs-isoserine, pubchem23947
3-amino-2-hydroxypropanoic acid
Specifica
DL-Isoserine
Glass bottle
235°C
565-71-9
C3H7NO3
MFCD00008138
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-hydroxypropanoic acid
11267
Powder
Authentic
White
250mg
98%
NH2CH3CH(OH)COOH
dl-isoserine, isoserine, 3-amino-2-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 2-hydroxy-3-aminopropanoic acid, h-dl-isoser-oh, inverted exclamation marka-3-amino-2-hydroxypropionic acid, rs-isoserine, pubchem23947
C(C(C(=O)O)O)N
105.09
105.09
98%
Videos
SDS Documenti
Certificati