Learn More
DL-Lactide, 99%
Codice prodotto. 10286752 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10286752 100 g Glass bottle 100g
10015742 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10286752 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 376851000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-96-5 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-96-5
Formula molecolare C6H8O4
Molecular Weight (g/mol) 144.13
Numero MDL MFCD00011685,MFCD00082566
InChI Key JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
PubChem CID 7272
IUPAC Name 3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Lactide
Punto di fusione 122°C to 126°C
CAS min. % 98.5
Colore White
CAS max % 100.0
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Polvere cristallina
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Punti di ebollizione 138°C to 142°C (8.0 mmHg)
Peso formulazione 144.13
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.