Learn More
DL-Lactide, 99%
Codice prodotto. 11392836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392836 10 g 10g
11302846 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392836 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09026.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 95-96-5 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
DL-Lactide is used to produce 2-hydroxy-propionic acid 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-ethyl ester. It acts as an important raw material and an intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyes. It is involved in enzymatic alcoholysis to produce both alkyl (R)-lactates and alkyl (S,S)-lactyllactates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
DL-Lactide is used to produce 2-hydroxy-propionic acid 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-ethyl ester. It acts as an important raw material and an intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyes. It is involved in enzymatic alcoholysis to produce both alkyl (R)-lactates and alkyl (S,S)-lactyllactates.
Solubility
Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in benzene.
Notes
Moisture senstive. Store in a cool place. Incompatible with acids, bases and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-96-5
Formula molecolare C6H8O4
Molecular Weight (g/mol) 144.13
Numero MDL MFCD00011685,MFCD00082566
InChI Key JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
PubChem CID 7272
IUPAC Name 3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Lactide
Punto di fusione 122°C to 126°C
Quantità 10 g
Beilstein 82121
Punti di ebollizione 138°C to 142°C (8 mmHg)
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in benzene.
Peso formulazione 144.13
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Lactide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Lactide