Learn More
DL-Lactide, TRC
Codice prodotto. 30475816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475816 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475816 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL113518250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Lactide
CAS 95-96-5
Formula molecolare C6H8O4
Quantità 250 mg
Sinonimo 1,4-Dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, Lactic acid, bimol. cyclic ester (7CI), Lactide (6CI), p-Dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl- (8CI), 3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, 2,5-Dimethyl-3,6-dioxo-1,4-dioxane, 2,5-Dioxo-3,6-dimethyl-1,4-dioxane, 3,6-Diketo-2,5-dimethyl-1,4-dioxane, 3,6-Dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, 3,6-Dimethyl-p-dioxane-2,5-dione, D,L-Lactide, DL-Dilactide, DL-Lactide, Dilactide, Dimethylglycolide, Ingeo M 700, Lactoyl lactic acid, NSC 403080, Novalact, Olygos DMR, Propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, PuraLact D, Purasorb DL, dl-Dilactide, rac-Lactide
InChI Formula InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Molecular Weight (g/mol) 144.13
Peso formulazione 144.0423