Learn More
DL-Laudanosine, TRC
Codice prodotto. 18032900
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18032900 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18032900 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL17854010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Laudanosine
CAS 1699-51-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C21 H27 N O4
Quantità 10 mg
Sinonimo 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-Isoquinoline, Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-veratryl-, (±)- (8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, (±)-, (±)-Laudanosine, 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-veratrylisoquinoline, DL-Laudanosine, N-Methyltetrahydropapaverine, NSC 331268, NSC 94267, Veraisoquin, Atracurium Besilate Imp. G (EP)
InChI Formula InChI=1S/C21H27NO4/c1-22-9-8-15-12-20(25-4)21(26-5)13-16(15)17(22)10-14-6-7-18(23-2)19(11-14)24-3/h6-7,11-13,17H,8-10H2,1-5H3
SMILES COc1ccc(CC2N(C)CCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
IUPAC Name 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline
Molecular Weight (g/mol) 357.44
Peso formulazione 357.194
Percent Purity >95%