Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Leucine, 99+%
Codice prodotto. 10741641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
250g
25g
Codice prodotto. 10741641
Marca: Thermo Scientific Chemicals 172130250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 328-39-2 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-39-2
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00063087
InChI Key ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
PubChem CID 857
ChEBI CHEBI:25017
IUPAC Name 2-amino-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)CC(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Leucine
Nota nome 99+%
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 20ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Perdita all'essiccatura 0.3% max.
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 447
Indice di Merck 14, 5451
Cenere solfata 0.1% max.
Quantità 25 g
Peso formulazione 131.17
Percent Purity 99.0 to 101.0% (on dry substance)
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Titolo del prodotto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis