Learn More
DL-Lysine monohydrate, 97%
Codice prodotto. 10691073 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 10691073
Marca: Thermo Scientific Acros 365650250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 885701-25-7 | C6H16N2O3 | 164.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Lysine monohydrate
Nota nome 98%
CAS 885701-25-7
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Perdita all'essiccatura 7% to 12% (105°C, 2 hrs)
Formula molecolare C6H16N2O3
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HN(CH)4CH(NH)COH
Numero MDL MFCD00151036
Sinonimo dl-lysine monohydrate, 2,6-diaminohexanoic acid hydrate, lysine hydrate, l-2,6-diaminohexanoic acid, dl-lysine hydrate, 2,6-diaminohexanoic acid,hydrate
InChI Key HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.NCCCCC(N)C(O)=O
IUPAC Name 2,6-diaminohexanoic acid;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 164.21
Quantità 25 g
PubChem CID 2734605
Peso formulazione 164.21
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Powder