Learn More
DL-Lysine monohydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10710102 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
Codice prodotto. 10710102
Marca: Thermo Scientific Acros 413370250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 70-53-1 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-53-1
Formula molecolare C6H15ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 182.65
Numero MDL MFCD00064563
InChI Key BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-lysine monohydrochloride, 2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, dl-lysine hydrochloride, lysine monohydrochloride, dl-lysine mono hydrochloride, lysine, hydrochloride 1:1, lysine, monohydrochloride, dl-2,6-diaminohexanoic acid monohydrochloride, lysine, dl, dl-lysinemonohydrochloride
PubChem CID 12047
IUPAC Name 2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Lysine monohydrochloride
Punto di fusione 267.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare NH2(CH2)4CH(NH2)COO·HCl
Rotazione specifica −1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Indice di Merck 14, 5636
Quantità 25 g
Peso formulazione 182.65
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder, Granules or Chunks