Learn More
DL-Malic Acid-2,3,3-d3, TRC
Codice prodotto. 30475068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475068 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30475068 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM1595131MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Malic Acid-2,3,3-d3
CAS 104596-63-6
Formula molecolare C4 D3 H3 O5
Quantità 1 mg
Sinonimo (RS)-Malic-2,3,3-d3 Acid, 2-Hydroxy-butanedioic-d3 Acid, 2-Hydroxysuccinic Acid-d3
InChI Formula InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
SMILES [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(O)C(=O)O
IUPAC Name 2,2,3-trideuterio-3-hydroxy-butanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 137.15
Peso formulazione 137.0404