Specifica
| CAS | 6915-15-7 |
| Punto di fusione | 128°C |
| Colore | White |
| pH | 2 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C4H6O5 |
| Numero MDL | 64212 |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid |
| InChI Key | BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DL-Malic acid