Learn More
DL-Menthol, 99%
Codice prodotto. 10133320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10133320 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10581751 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10467130 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10133320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125390050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 89-78-1 | C10H20O | 156.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-78-1
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.27
Numero MDL MFCD00001484
InChI Key NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N
Sinonimo menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol
PubChem CID 6566020
IUPAC Name (1R,2R,5S)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico DL-Menthol
Nota nome 99%
Punto di fusione 32.0°C to 36.0°C
Colore Colorless to White
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 216.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 mL
Indice di Merck 15, 5905
Gravità specifica 0.89
Condizione di rotazione specifica −2.00 (20.00°C c=10,EtOH)
Rotazione specifica − 2.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Menthol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.