Learn More
DL-Menthyl Palmitate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Menthyl Palmitate |
| CAS | 96097-19-7 |
| Formula molecolare | C26 H50 O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | rel-(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Hexadecanoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H50O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-26(27)28-25-21-23(4)19-20-24(25)22(2)3/h22-25H,5-21H2,1-4H3/t23-,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1C[C@H](C)CC[C@H]1C(C)C |
| IUPAC Name | [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] hexadecanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 394.674 |
| Peso formulazione | 394.381 |