missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-Menthyl Palmitate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Menthyl Palmitate |
| CAS | 96097-19-7 |
| Formula molecolare | C26 H50 O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | rel-(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Hexadecanoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H50O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-26(27)28-25-21-23(4)19-20-24(25)22(2)3/h22-25H,5-21H2,1-4H3/t23-,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1C[C@H](C)CC[C@H]1C(C)C |
| IUPAC Name | [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] hexadecanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 394.674 |
| Peso formulazione | 394.381 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?