Learn More
DL-Mercaptosuccinic acid, 99%
Codice prodotto. 11995721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11995721 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
10574051 100 g Bottiglia in vetro 100g
10133270 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11995721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125550025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 70-49-5 | C4H6O4S | 150.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-49-5
Formula molecolare C4H6O4S
Molecular Weight (g/mol) 150.15
InChI Key NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
IUPAC Name 2-sulfanylbutanedioic acid
SMILES C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Mercaptosuccinic acid
Punto di fusione 152°C to 155°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare HO2CCH2CH(SH)CO2H
Quantità 2.5 kg
Beilstein 03,439
Indice di Merck 15,9496
Informazioni di solubilità Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: 500g/L ethanol (20°C),soluble in acetone,moderately soluble in ether,chloroform,practically insoluble in benzene
Peso formulazione 150.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder