Learn More
DL-alpha-Methoxyphenylacetic acid, 99%
Codice prodotto. 10200463 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10200463 5 g Bottiglia in vetro 5g
10466133 1 g Bottiglia in vetro 1g
10474501 25 g Bottiglia in vetro 25g
11935131 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10200463 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 413870050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7021-09-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7021-09-2
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
InChI Key DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid, o-methyl-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy, 2-methoxy-2-phenyl-acetic acid, methyloxy phenyl acetic acid, .alpha.-methoxyphenylacetic acid
PubChem CID 107202
IUPAC Name 2-methoxy-2-phenylacetic acid
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-α-Methoxyphenylacetic acid
Punto di fusione 68.0°C to 72.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-a-Methoxyphenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.