Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Ornithine hydrochloride |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 291°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 0.3% max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |