Learn More
DL-Panthenol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482299
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 16482299
Marca: Medchem Express HYB1024
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress DL-Panthenol (DL-Pantothenol) is an alcohol derivative of pantothenyl acid. DL-Panthenol exerts eyelash protection effect. DL-Panthenol is widely used in the Skin and hair conditioner research.
DL-Panthenol (DL-Pantothenol) is an alcohol derivative of pantothenyl acid. DL-Panthenol exerts eyelash protection effect. DL-Panthenol is widely used in the Skin and hair conditioner research.
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Panthenol
CAS 16485-10-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H19NO4
Quantità 1 g
Sinonimo DL-Pantothenol DL-Pantothenyl alcohol
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 46 mg/mL (224.12 mM)
SMILES O=C(NCCCO)C(O)C(C)(C)CO
Molecular Weight (g/mol) 205.25
Peso formulazione 205.25
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.