Learn More
DL-Pantolactone, 97%
Codice prodotto. 10756495 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10756495 25 g Bottiglia in vetro 25g
10507644 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10756495 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427590250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 79-50-5 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-50-5
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Numero MDL MFCD00064333
InChI Key SERHXTVXHNVDKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pantolactone, dl-pantolactone, 3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, pantoyl lactone, pantoic lactone, dl-pantoyl lactone, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2 3h-furanone, pantolyl lactone
PubChem CID 989
IUPAC Name 3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Pantolactone
Punto di fusione 74.0°C to 78.0°C
Punti di ebollizione 246.0°C
Punto d'infiammabilità 122°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Pantolactone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.