Learn More
DL-Phenylethanolamine, TRC
Codice prodotto. 30003242
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003242 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003242 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3213201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Phenylethanolamine
CAS 7568-93-6
Formula molecolare C8H11NO
Quantità 1 g
Sinonimo alpha-(Aminomethyl)benzenemethanol, alpha-(Aminomethyl)benzyl Alcohol, Bisnorephedrine, (RS)-2-Amino-1-phenylethanol, (±)-1-Phenylethanolamine, (±)-2-Amino-1-phenylethanol, (±)-Phenylethanolamine, (±)-alpha-Phenylglycinol, beta-Hydroxyphenylethylamine, beta-Phenethanolamine;
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
SMILES NCC(O)c1ccccc1
IUPAC Name 2-amino-1-phenylethanol
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Peso formulazione 137.0841