Learn More
DL-Phenylsuccinic acid, 98+%
Codice prodotto. 10336540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10336540 25 g Bottiglia in vetro 25g
10795601 100 g Bottiglia in vetro 100g
10108093 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10336540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130940250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 635-51-8 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 635-51-8
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00004256
InChI Key LVFFZQQWIZURIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylsuccinic acid, dl-phenylsuccinic acid, 2-phenylsuccinic acid, phenyl succinic acid, butanedioic acid, phenyl, succinic acid, phenyl, 2-phenylsuccinate, .alpha.-phenylsuccinic acid, phenylsuccinate, butanedioic acid, 2-phenyl
PubChem CID 95459
IUPAC Name 2-phenylbutanedioic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Phenylsuccinic acid
Punto di fusione 166°C to 169°C
Colore Cream-White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO2CCH2CH(C6H5)CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 09, 865
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aceton and alcohols
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Phenylsuccinic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.