Learn More
DL-Prolinol, 98%
Codice prodotto. 15418858
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15418858 25 g 25g
15408858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15418858 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62322.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 498-63-5 | C5H11NO | 101.149 g/mol
DL-Prolinol is used as asymmetric catalysts in proline organ catalysis reactions, and it is also used in many pharmaceutical, biotechnological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
DL-Prolinol is used as asymmetric catalysts in proline organ catalysis reactions, and it is also used in many pharmaceutical, biotechnological applications.
Solubility
Soluble in ethanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 498-63-5
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.149
Numero MDL MFCD00601073
InChI Key HVVNJUAVDAZWCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxymethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanol, prolinol, pyrrolidin-2-yl-methanol, dl-prolinol, 2-hydroxymethylpyrrolidine, pyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinylmethanol, pyrrolidine-2-methanol, 2-pyrrolidinylmethanol #
PubChem CID 90908
ChEBI CHEBI:59652
IUPAC Name pyrrolidin-2-ylmethanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Prolinol
Indice di rifrazione 1.484
Punti di ebollizione 76°C (2mmHg)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol.
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Prolinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Prolinol