Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Propranolol hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10462401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10462401 5 g Bottiglia in vetro 5g
10616354 25 g Bottiglia in vetro 25g
10762305 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10462401 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 207320050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 318-98-9 | C16H21NO2·HCl | 295.8 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 318-98-9
Formula molecolare C16H21NO2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 295.8
Numero MDL MFCD00012558
InChI Key ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
IUPAC Name 1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Propranolol hydrochloride
Punto di fusione 163.0°C to 166.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 7953
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether, benzene and ethyl, acetate
Peso formulazione 295.8
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Propranolol hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico