Specifications
| Materiale o nome chimico | DL-Serine |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98% |
| Densità | 1.537g/mL |
| Quantità | 1 kg |
| Peso formulazione | 105.1 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |