Spécification
| Materiale o nome chimico | DL-Serine |
| Ammonio | 200ppm max. |
| Colore | White |
| Cloro (Cl) | 200ppm max. |
| Metalli pesanti (come Pb) | 10ppm max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Ferro (Fe) | 10ppm max. |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Perdita all'essiccatura | 0.3% max. (105°C, 3 hrs) |
| Altri aminoacidi | 0.5% max. (TLC) |
| Afficher plus |