Learn More
DL-Serine, MedChemExpress
Descrizione
DL-Serine, a fundamental metabolite, is a mixture of D-Serine and L-Serine. DL-Serine has antiviral activity against the multiplication of tobacco mosaic virus (TMV).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Serine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 302-84-1 |
| Colore | White to Off-White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C3H7NO3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Informazioni di solubilità | H2O : 33.33 mg/mL (317.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | NC(CO)C(O)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only