Learn More
DL-Serine, Non-Animal, ≥98.5%
Codice prodotto. 15885328 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15885328 1 kg Plastic Bottle 1kg
15825188 100 g Plastic Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15885328 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J21486.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 302-84-1
Formula molecolare C3H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 105.093
Numero MDL MFCD00064223
InChI Key MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC Name 2-amino-3-hydroxypropanoic acid
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Serine
Punto di fusione ∼240°C (decomposition)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare CH2OHCHNH2COOH
Beilstein 1721402
Quantità 1 kg
Peso formulazione 105.09
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder