Learn More
DL-Serine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Serine |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7) |
| Quantità | 50 g |
| Peso formulazione | 105.0426 |
| Shipping Condition | Room Temperature |