Learn More
DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30387204
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387204 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387204 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4228051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate
CAS 16466-61-8
Formula molecolare C10H20N2O4
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H20N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,13)(H,12,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name tert-butyl N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 232.27
Peso formulazione 232.1423