Learn More
DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30374753
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374753 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374753 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD422805100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate
CAS 16466-61-8
Formula molecolare C10H20N2O4
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H20N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,13)(H,12,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name tert-butyl N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 232.27
Peso formulazione 232.1423