Learn More
DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30373184
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373184 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373184 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD422805500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate
CAS 16466-61-8
Formula molecolare C10H20N2O4
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H20N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,13)(H,12,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name tert-butyl N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 232.27
Peso formulazione 232.1423