Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Thioctic Acid, 98+%
Codice prodotto. 10466770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10466770 25 g Bottiglia in vetro 25g
10224950 5 g Bottiglia in vetro 5g
10669843 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10466770 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 138720250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 206.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1077-28-7
Formula molecolare C8H14O2S2
Molecular Weight (g/mol) 206.32
Numero MDL MFCD00005474
InChI Key AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
PubChem CID 864
ChEBI CHEBI:16494
IUPAC Name 5-(dithiolan-3-yl)pentanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC1CCSS1
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Thioctic acid
Punto di fusione 60°C to 63°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 160°C to 165°C
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 9479
Informazioni di solubilità (2% in 10% NaOH) Clear yellow
Peso formulazione 206.32
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Thioctic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.