Learn More
DL-Thioctic acid, 98-99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11378739 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11378739 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11378739 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210113801
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Identificatori chimici
CAS 1077-28-7
Formula molecolare C8H14O2S2
Molecular Weight (g/mol) 206.32
Numero MDL MFCD00005474
InChI Key AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
PubChem CID 864
ChEBI CHEBI:16494
IUPAC Name 5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC1CCSS1
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Thioctic acid
Colore Yellow
Intervallo percentuale saggio 98 to 99%
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.3
Grado Cell Culture Reagent
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Thioctic Acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Thioctic Acid