Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Thioctic Acid, 98+%
Catalog Number p-3737545
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
1077-28-7
C8H14O2S2
206.32
MFCD00005474
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYNA-N
dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
864
CHEBI:16494
5-(dithiolan-3-yl)pentanoic acid
OC(=O)CCCCC1CCSS1
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
1077-28-7
C8H14O2S2
206.32
MFCD00005474
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYNA-N
dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
864
CHEBI:16494
5-(dithiolan-3-yl)pentanoic acid
OC(=O)CCCCC1CCSS1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico DL-Thioctic acid
Punto di fusione 60°C to 63°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 160°C to 165°C
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 9479
Informazioni di solubilità (2% in 10% NaOH) Clear yellow
Peso formulazione 206.32
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Thioctic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.