Learn More
DL-α-Tocopherol acetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448716
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448716 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16448716 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1278A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress DL-α-Tocopherol acetate is a vitamin E derivative which is often included in the formulations of enteral nutrition.
DL-α-Tocopherol acetate is a vitamin E derivative which is often included in the formulations of enteral nutrition.
Specifica
Materiale o nome chimico DL-α-Tocopherol acetate
CAS 52225-20-4
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H52O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Vitamin E acetate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.53 mM)
SMILES CC(CCC[C@H](CCC[C@H](CCC[C@@]1(CCC2=C(C(OC(C)=O)=C(C(C)=C2O1)C)C)C)C)C)C.CC(CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCC[C@@]3(C)CCC4=C(C(OC(C)=O)=C(C(C)=C4O3)C)C)C
Molecular Weight (g/mol) 472.74
Peso formulazione 472.74
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Oil
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only