Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-alpha-Tocopheryl acetate, 98%
Codice prodotto. 10298663 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10298663 5 g Bottiglia in vetro 5g
10015800 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10298663 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 421070050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7695-91-2
Formula molecolare C31H52O3
Molecular Weight (g/mol) 472.75
Numero MDL MFCD00072042
InChI Key ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Sinonimo vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC Name [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] acetate
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico DL-α-Tocopheryl acetate
Colore Green to Yellow
Punto d'infiammabilità 257°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 9653
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 472.75
Percent Purity 98%
Forma fisica Viscous Liquid